Print…
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
449360100 449360500
ACRO449360100EA 109 EUR
ACRO449360100 ACRO449360500
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238557
Número CAS: 6921-66-0
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥96.0 %