Print…
2,6-Dibromonaphthalene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
449340010 449340050 449340250
ACRO449340010EA 54.6 EUR
ACRO449340010 ACRO449340050 ACRO449340250
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Fórmula: C₁₀H₆Br₂
Ponto de Fusão: 162…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01026462
Número CAS: 13720-06-4
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 167 °C
GC ≥98.5 %