Print…
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M em 1,2-dimetoxietano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
449191000 449195000
ACRO449191000EA 121 EUR
ACRO449191000 ACRO449195000
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M em 1,2-dimetoxietano
Lithium aluminium di-n-butylamide
Fórmula: C₃₂H₇₂AlLiN₄
Peso Molecular: 546.87 g/mol
Ponto de Fusão: –54 °C
Densidade: 0.86 g/cm³
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051918
Número CAS: 15405-86-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.14 to 0.18 M