Print…
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
449160010 449160050
ACRO449160010EA 178 EUR
ACRO449160010 ACRO449160050
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102193
Número CAS: 13130-79-5
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥96.0 %