Print…
Dietanolamina ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
449060010 449062500
ACRO449060010EA 170 EUR
ACRO449060010 ACRO449062500
Dietanolamina ACS
Dietanolamina
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 268 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Densidade: 1,0955 g/cm³
Ponto de Inflamação: 176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002843
Número CAS: 111-42-2
UN: 3259
ADR: 8,III
ALCANCE: 01-2119488930-28
Encomendar
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.15 %
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≤1.0 % (Triethanolamine)
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0