Print…
Cloreto de lítio 99% para biologia molecular
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
449041000 449045000
ACRO449041000EA 60 EUR
ACRO449041000 ACRO449045000
Cloreto de lítio 99% para biologia molecular
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Peso Molecular: 42.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1382 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 605 °C
Densidade: 2.06 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm