Print…
Furosemide 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
448970010 448970050
ACRO448970010EA 39.3 EUR
ACRO448970010 ACRO448970050
Furosemide 97+%
Furosemide
Fórmula: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Peso Molecular: 330.74 g/mol
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010549
Número CAS: 54-31-9
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %