Print…
Prednisone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
448950050 448950250
ACRO448950050EA 171 EUR
ACRO448950050 ACRO448950250
Prednisone 98%
Prednisone
Fórmula: C₂₁H₂₆O₅
Ponto de Fusão: 225…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003608
Número CAS: 53-03-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +167° to +175° (20°C, 589 nm) (c= 0.5, dioxane)