Print…
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
448850010 448850050
ACRO448850010EA 109 EUR
ACRO448850010 ACRO448850050
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Fórmula: C₆H₃ClIN₃
Ponto de Fusão: 179…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263258
Número CAS: 123148-78-7
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
HPLC ≥95.0 %