Print…
5-Methoxyisatin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
448830050 448830250 448831000
ACRO448830050EA 52.1 EUR
ACRO448830050 ACRO448830250 ACRO448831000
5-Methoxyisatin 97%
5-Methoxyisatin
Fórmula: C₉H₇NO₃
Ponto de Fusão: 201…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00169023
Número CAS: 39755-95-8
Encomendar
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
GC ≥96.0 %