Print…
4,4-Dimethylcyclohexanone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
448810010 448810050
ACRO448810010EA 40.7 EUR
ACRO448810010 ACRO448810050
4,4-Dimethylcyclohexanone 97%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Fórmula: C₈H₁₄O
Ponto de ebulição: 73 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234965
Número CAS: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance White to tan Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥96.0 %