Print…
Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tris (2-cyanoethyl)phosphine, 3,3',3''-Phosphinetriyltris(propiononitrile), 3,3',3''-Phosphinidynetris(propiononitrile)
449710010 449710100 449710500
449710010.EA 24.6 EUR
449710010. 449710100. 449710500.
Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Fórmula: C₉H₁₂N₃P
Peso Molecular: 193.19 g/mol
Ponto de ebulição: 235 °C (.9 mmHg)
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013828
Número CAS: 4023-53-4
UN: 3464
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 99 °C
Titration Iodimetric ≥94 %