Print…
Di-tert-butyl phosphonate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Di-tert-butyl phosphite
449390010 449390050 449390250
ACRO449390010EA 22.5 EUR
ACRO449390010 ACRO449390050 ACRO449390250
Di-tert-butyl phosphonate 96%
Di-tert-butyl phosphonate
Fórmula: C₈H₁₉O₃P
Peso Molecular: 194.21 g/mol
Ponto de ebulição: 66…68 °C (.5 mmHg)
Ponto de Inflamação: 163 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00995019
Número CAS: 13086-84-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %