Print…
2,6-Dimethoxyaniline 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
448790010 448790050
ACRO448790010EA 89.4 EUR
ACRO448790010 ACRO448790050
2,6-Dimethoxyaniline 96%
2,6-Dimethoxyaniline
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053934
Número CAS: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %