Print…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
448730010 448730050
ACRO448730010EA 133 EUR
ACRO448730010 ACRO448730050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Peso Molecular: 140.91 g/mol
Ponto de Fusão: 212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112534
Número CAS: 401815-98-3
Encomendar
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %