Print…
Tetrahidroborato de sódio 99%, comprimidos, VenPure™ AF, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
448490025 448490100 448491000 448495000
ACRO448490025EA 727 EUR
ACRO448490025 ACRO448490100 ACRO448491000 ACRO448495000
Tetrahidroborato de sódio 99%, comprimidos, VenPure™ AF, puro
Tetrahidroborato de sódio
Fórmula: NaBH₄
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003518
Número CAS: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance White Free flowing caplets
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) ≤50 ppm
Magnesium carbonate ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Fines ≤1.0 %