Print…
Potassium trimethylsilanolate 2 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: trimethylsiloxypotassium, potassium and trimethyl(oxido)silane, Silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt (1:1)
448461000 448468000
448461000.EA 82.5 EUR
448461000. 448468000.
Potassium trimethylsilanolate 2 M em THF, AcroSeal®
Potassium trimethylsilanolate
Fórmula: C₃H₉KOSi
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013421
Número CAS: 10519-96-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to straw yellow Solution
Titration with HClO4 1.9 to 2.2 M