Print…
Ammonium molybdate(VI) 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
448540050 448540250 448541000
ACRO448540050EA 120 EUR
ACRO448540050 ACRO448540250 ACRO448541000
Ammonium molybdate(VI) 99.99% (baseado em traços de metais)
Ammonium molybdate(VI)
Fórmula: H₈MoN₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011596
Número CAS: 13106-76-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) 47.0 to 50.7 %