Print…
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh para análise de traços de metais
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
448330050 448330250
ACRO448330050EA 24.7 EUR
ACRO448330050 ACRO448330250
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh para análise de traços de metais
Potassium wolframate
Fórmula: K₂O₄W
Ponto de Fusão: 921 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049668
Número CAS: 7790-60-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %