Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
448160010 448160050
ACRO448160010EA 47.2 EUR
ACRO448160010 ACRO448160050
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado 99%, extra puro
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado
Fórmula: Na₂HPO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: 35 °C
Densidade: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149181
Número CAS: 10039-32-4
Encomendar
Appearance White Crystals
Water 57 to 61 %
pH 8.4 to 9.6
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm