Print…
Difosfato tetrassódico decahidratado 99-103% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
448061000 448060025 448065000
ACRO448061000EA 17.6 EUR
ACRO448061000 ACRO448060025 ACRO448065000
Difosfato tetrassódico decahidratado 99-103% ACS
Difosfato tetrassódico decahidratado
Fórmula: Na₄P₂O₇·10H₂O
Peso Molecular: 446.06 g/mol
Ponto de ebulição: 93.8 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149200
Número CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Encomendar
Appearance White Crystals
pH 9.5 to 10.5 (5% solution at 25.0°C)
Titration with HCl 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %