Print…
Sulfato de cálcio dihidratado 98% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Plaster of Paris
448031000 448035000
ACRO448031000EA 41.2 EUR
ACRO448031000 ACRO448035000
Sulfato de cálcio dihidratado 98% para bioquímica
Sulfato de cálcio dihidratado
Fórmula: CaSO₄·2H₂O
Peso Molecular: 172.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149625
Número CAS: 10101-41-4
Merck Index: 13,01711
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %