Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
447960025 447965000
ACRO447960025EA 441 EUR
ACRO447960025 ACRO447965000
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98% para bioquímica
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,62 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystalline powder
UV at 280 nm A: ≤0.025
Titration excess HCl 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Nitrogen (N) ≤0.001 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)