Print…
Tiossulfato de sódio pentahidratado 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
447940010 447942500
ACRO447940010EA 133 EUR
ACRO447940010 ACRO447942500
Tiossulfato de sódio pentahidratado 99+% para bioquímica
Tiossulfato de Sódio pentahidratado
Fórmula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Densidade: 1,72 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149186
Número CAS: 10102-17-7
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 6.0 to 7.5 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.008 %
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm