Print…
Nitrato de potássio 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
447820025 447825000
ACRO447820025EA 253 EUR
ACRO447820025 ACRO447825000
Nitrato de potássio 99+% para bioquímica
Nitrato de potássio
Fórmula: KNO₃
Ponto de ebulição: 400 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 334 °C
Densidade: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011409
Número CAS: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 4.5 to 8.5
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm