Print…
Benzoato de sódio 99% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
447800010 447802500
ACRO447800010EA 85.5 EUR
ACRO447800010 ACRO447802500
Benzoato de sódio 99% para bioquímica
Benzoato de sódio
Fórmula: C₆H₅COONa
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012463
Número CAS: 532-32-1
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Arsenic (As) ≤0.0002 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %