Print…
Lead(II) perchlorate trihydrate ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447781000 447785000
ACRO447781000EA 72.5 EUR
ACRO447781000 ACRO447785000
Lead(II) perchlorate trihydrate ACS
Lead(II) perchlorate trihydrate
Fórmula: Cl₂O₈Pb·3H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Densidade: 2,6 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149817
Número CAS: 13453-62-8
UN: 1470
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 102.0 %
pH 3.0 to 5.0 (5% in water, 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %