Print…
Bismuth(III) bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447770250 447771000
ACRO447770250EA 72.4 EUR
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismuth(III) bromide 97%
Bismuth(III) bromide
Fórmula: BiBr₃
Peso Molecular: 448.69 g/mol
Ponto de ebulição: 278 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 218
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014195
Número CAS: 7787-58-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01299
Encomendar
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %