Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
447740010 447740050
ACRO447740010EA 71.9 EUR
ACRO447740010 ACRO447740050
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado 98%, extra puro
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149208
Número CAS: 10049-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Loss on drying 10.0 % to 15.0 %
pH 4.1 to 4.5
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤140 ppm
Arsenic (As) ≤8 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)