Acetato de litio hidratado 98% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Acetic acid lithium salt
447710010
447712500
ACRO447710010EA
170
EUR
ACRO447710010
ACRO447712500
Acetato de litio hidratado 98% para análise
Acetato de litio hidratado
Fórmula:
H₃CCOOLi·2H₂O Peso Molecular: 102.02 g/mol Ponto de Fusão: 56…58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066949 Número CAS: 6108-17-4 Merck Index: 13,05543 |
Appearance | White Crystalline powder |
pH | 7.5 to 9.5 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |