Cloreto de magnésio hexahidratado 98+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Magnesium dichloride
447700010
447700050
ACRO447700010EA
40
EUR
ACRO447700010
ACRO447700050
Cloreto de magnésio hexahidratado 98+%, extra puro
Cloreto de Magnésio hexahidratado
Fórmula:
MgCl₂·6H₂O Peso Molecular: 203.3 g/mol Ponto de ebulição: 1412 Ponto de Fusão: 117 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149781 Número CAS: 7791-18-6 Merck Index: 13,05684 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | 98.0 to 101.0 % |
Water | 51.0 to 55.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |