Print…
Hidrogenocitrato diamônio 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
447680025 447681000 447685000
ACRO447680025EA 538 EUR
ACRO447680025 ACRO447681000 ACRO447685000
Hidrogenocitrato diamônio 98+% ACS
Hidrogenocitrato diamónio
Fórmula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densidade: 1,5 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013068
Número CAS: 3012-65-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) Passes test (Limit about 0.05%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %