Print…
Dihidrogenoortofosfato de potássio 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
447670010 447670050
ACRO447670010EA 90.5 EUR
ACRO447670010 ACRO447670050
Dihidrogenoortofosfato de potássio 99% para análise
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Ponto de ebulição: ~ 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 253 °C
Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.2 %
pH 4.2 to 4.5 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm