Print…
Nitrobenzeno 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447650010 447652500
ACRO447650010EA 132 EUR
ACRO447650010 ACRO447652500
Nitrobenzeno 99.5% para análise
Nitrobenzeno
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 210…211 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 5…6 °C
Densidade: 1,205 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007043
Número CAS: 98-95-3
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm