Print…
Hidrogénossulfato de potássio 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium bisulphate
447610025 447610100 447615000
ACRO447610025EA 186 EUR
ACRO447610025 ACRO447610100 ACRO447615000
Hidrogénossulfato de potássio 99%, extra puro
Hidrogénossulfato de potássio
Fórmula: KHSO₄
Ponto de Fusão: 214 °C
Densidade: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011404
Número CAS: 7646-93-7
UN: 2509
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %