Print…
Xilenol alaranjado sal tetrassódico ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
447600010 447600050 447600250
ACRO447600010EA 44.6 EUR
ACRO447600010 ACRO447600050 ACRO447600250
Xilenol alaranjado sal tetrassódico ACS
Xylenol orange tetrasodium salt
Fórmula: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Peso Molecular: 760.59 g/mol
Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044293
Número CAS: 3618-43-7
Encomendar
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Suitability (for Zn titration) Passes test
Clarity of solution Passes test