Print…
Dicloreto de dimercúrio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447591000 447595000
ACRO447591000EA 77.9 EUR
ACRO447591000 ACRO447595000
Dicloreto de dimercúrio ACS
Dicloreto de dimercúrio
Fórmula: Cl₂Hg₂
Ponto de ebulição: 384 °C (1013 hPa)
Densidade: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011043
Número CAS: 10112-91-1
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %