Print…
Ácido gálico monohidratado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
447581000 447585000
ACRO447581000EA 60.6 EUR
ACRO447581000 ACRO447585000
Ácido gálico monohidratado ACS
Ácido gálico monohidratado
Fórmula: C₇H₆O₅·1H₂O
Peso Molecular: 188.14 g/mol
Ponto de Fusão: 251 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 250
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149098
Número CAS: 5995-86-8
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02
Insoluble matter ≤0.01 %