Print…
Violeta de cristal ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio, CI 42555
447570500 447572500
ACRO447570500EA 58.6 EUR
ACRO447570500 ACRO447572500
Violeta de cristal ACS
Violeta básico nº 3
Fórmula: C₂₅H₃₀ClN₃
Peso Molecular: 407.99 g/mol
Ponto de Fusão: 173 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011750
Número CAS: 548-62-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
Encomendar
Appearance Dark green Powder or crystals
Assay ≥90.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤7.5 %
Absorbance characteristics (0.98-1.9) Passes test
Sensitivity Passes test