Print…
Hidrogenocarnonato de potássio 99.5% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassium bicarbonate
448010025 448015000
ACRO448010025EA 172 EUR
ACRO448010025 ACRO448015000
Hidrogenocarnonato de potássio 99.5% para bioquímica
Hidrogenocarnonato de potássio
Fórmula: KHCO₃
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de Fusão: 292 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011402
Número CAS: 298-14-6
Merck Index: 13,07691
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm