Print…
Tiocianato de potássio 99% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
448000010 448002500
ACRO448000010EA 244 EUR
ACRO448000010 ACRO448002500
Tiocianato de potássio 99% para bioquímica
Tiocianato de potássio
Fórmula: KSCN
Ponto de ebulição: 500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 170…179 °C
Densidade: 1,886 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011413
Número CAS: 333-20-0
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %