Print…
Sulfato de cádmio, anidro ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447751000 447755000
ACRO447751000EA 74.6 EUR
ACRO447751000 ACRO447755000
Sulfato de cádmio, anidro ACS
Sulfato de cádmio
Fórmula: CdO₄S
Ponto de Fusão: 1000 °C
Densidade: 4,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010923
Número CAS: 10124-36-4
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 150°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %