Print…
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bismuth trinitrate pentahydrate
447561000 447565000
ACRO447561000EA 63.8 EUR
ACRO447561000 ACRO447565000
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado ACS
Nitrato de bismuto (III) pentahidratado
Fórmula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Peso Molecular: 485.07 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149157
Número CAS: 10035-06-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance White or transparent Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %