Print…
Nitrato de magnésio hexahidratado, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
447540010 447540050 447540250
ACRO447540010EA 48.7 EUR
ACRO447540010 ACRO447540050 ACRO447540250
Nitrato de magnésio hexahidratado, extra puro
Nitrato de Magnésio hexahidratado
Fórmula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 256.41 g/mol
Ponto de ebulição: 330 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 89 °C
Ponto de Inflamação: 93.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149779
Número CAS: 13446-18-9
Merck Index: 13,05697
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98 to 102 %
pH 5 to 8.2 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %