Print…
Nitrato de cálcio tetrahidratado 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
447530010 447530050 447530250
ACRO447530010EA 36.6 EUR
ACRO447530010 ACRO447530050 ACRO447530250
Nitrato de cálcio tetrahidratado 98%, extra puro
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Fórmula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Peso Molecular: 236.15 g/mol
Ponto de ebulição: 132 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 45 °C
Densidade: 1.86 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149604
Número CAS: 13477-34-4
Merck Index: 13,01687
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
pH 5.0 to 9.0
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %