Print…
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Metilglicol, Eter monometílico do etilenoglicol
447480010 447480025
ACRO447480010EA 66.1 EUR
ACRO447480010 ACRO447480025
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) ACS
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol)
Fórmula: C₃H₈O₂
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 124.6
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002867
Número CAS: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g