Print…
Bentonite
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
447440025 447445000
ACRO447440025EA 102 EUR
ACRO447440025 ACRO447445000
Bentonite
Bentonite
Densidade: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130611
Número CAS: 1302-78-9
Encomendar
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks