Print…
Trióxido de molibdénio 99.5+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
447401000 447405000
ACRO447401000EA 50.5 EUR
ACRO447401000 ACRO447405000
Trióxido de molibdénio 99.5+% ACS
Trióxido de molibdénio
Fórmula: MoO₃
Ponto de ebulição: 1155 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 795 °C
Densidade: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003469
Número CAS: 1313-27-5
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Titration ≥99.5 % (Precipitation titration of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) Passes test (Limit about 0.003%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (In dilute NH4OH)