Print…
Hidróxido de sódio, pastilhas, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
447280050 447280250
ACRO447280050EA 65.6 EUR
ACRO447280050 ACRO447280250
Hidróxido de sódio, pastilhas, puro
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 318 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Appearance White to off-white Pellets
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤2.0 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm