Print…
Acetato de mercúrio (II) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Mercury diacetate, Mercuric acetate, Acetic acid mercury (II) salt
447270250 447271000 447275000
ACRO447270250EA 29.6 EUR
ACRO447270250 ACRO447271000 ACRO447275000
Acetato de mercúrio (II) ACS
Acetato de Mercúrio (II)
Fórmula: (H₃CCOO)₂Hg
Peso Molecular: 318.68 g/mol
Ponto de Fusão: 179…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012165
Número CAS: 1600-27-7
UN: 1629
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05898
Encomendar
Appearance White Powder
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Other heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.4 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Residue after reduction ≤0.02 %